Cryobox, System 100™
Cryobox, System 100™
10×10, Cryotubes System 100™, 133×133×52 mm
N° de catalogue 479-3314
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Cryobox, System 100™
N° de catalogue 479-3314
   Low Manufacturing Impact
Cryobox, System 100™
Cryobox, System 100™
10×10, Cryotubes System 100™, 133×133×52 mm
Prix
13,00 €
En solde
Valide jusqu'à 30/06/2026
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En PC, autoclavable.
Pour le stockage à basse température de cryotubes Système 100™ ou de la plupart des tubes de taille similaire avec filetage extérieur ou intérieur. Adaptée aux températures de −196 à +121 °C.
Quadrillage imprimé sur le couvercle transparent avec clef de positionnement.
Spécifications
  • Compartiments:
    10×10
  • Pour:
    Cryotubes System 100™
  • l×p×h ext.:
    133×133×52 mm
  • Cat. No.:
    479-3314
  • Certification environnementale:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact