Refroidisseur Quick Chill™, Nalgene®
N° de catalogue 479-5160
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Refroidisseur Quick Chill™, Nalgene®
N° de catalogue 479-5160
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
PC, solution isolante non-toxique.
- Pas de contact direct entre les tubes et la solution isolante pour que les étiquettes et les graduations ne s'effacent pas
- Empilable et pieds en caoutchouc antidérapant
Pour un refroidissement rapide des échantillons biologiques. Peut être utilisé de façon répétitive pendant près de 45 minutes. Il peut refroidir jusqu'à 2 ml de solution à base d'alcool à –20 °C en moins de 3 minutes ou jusqu'à 2 ml de solution à base d'eau à 0 °C en moins de 4 minutes.
Pour 12 (3×4) microtubes de 1,5 ou 0,5 ml.
l×p×h : 151×108×125 mm
Spécifications
- Cat. No.:479-5160
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.