Flacons, col large, avec bouchon à visser, Azlon®
PP, très clair, avec bouchon à vis en PP.
- Conception étanche, sans joint
- Des graduations imprimées nettes indiquent les millilitres et les onces liquides
- Imprimé avec un grand panneau blanc pour un étiquetage facile
- Autoclavable à 121 °C
- Contour intérieur lisse pour un versement efficace et un nettoyage facile
Idéal aussi bien pour les liquides que les solides, parfait pour l'échantillonnage microbiologique.
Lors de l'autoclavage des flacons, toujours s'assurer que les bouchons sont entièrement desserrés ou retirés pour éviter une implosion.
Frequently Bought Together