Pissette
Pissette complète, Pissette complète
N° de catalogue 215-6290
Fournisseur: Lenz Laborglas
Aller à :
Product Details & Documents
En DURAN® verre borosilicaté transparent.
- Très bonne résistance chimique
- Très bonne résistance thermique
- Pièces totalement interchangeables
Pissette universelle composée d'un flacon à fond plat d'une capacité de 1000 ml avec manchon pour joint rodé standard NS 29/32 et pistolet de pulvérisation avec cône de rodage standard NS 29/32.
Documents
BSE TSE Glass Columns
Certificats BSE/TSE
Spécifications
- Type:Pissette complète
- Désignation:Pissette complète
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix