ContactUsLinkComponent
Flacons compte-gouttes, FEP, Nalgene®
Catalog # 215-7861
   Low Manufacturing Impact
undefined
Flacons compte-gouttes, FEP, Nalgene®
Catalog # 215-7861
   Low Manufacturing Impact
Specifications
  • Capacité:
    30 ml
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Certification environnementale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
En PTFE/FEP, avec bouchon compte-gouttes et capuchon en ETFE.
  • Excellent chemical resistance
  • Heat resistant up to 150 °C, autoclavable
  • Attached sealing cap cannot be lost
Utilisable avec la quasi-totalité des produits chimiques.