Flacons à centrifuger, PC, avec bouchon à vis, Nalgene®
Catalog # 525-2471
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Ø×L:61,9×145,8 mm
- Capacité:250 ml
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Cdt:4
Specifications
About this item
En PC, à fond rond, autoclavables avec capuchon à vis en PP
- Transparents, excellente résistance chimique
- Peuvent être centrifugés jusqu'à 27 500 × g
- S'utilisent avec l'adaptateur 525-2401