ContactUsLinkComponent
Bouchons de flacons pour milieux, système Top Works™, Nalgene®
Bouchons de flacons pour milieux, système Top Works™, Nalgene®
  700-0001
   Low Manufacturing Impact
undefined
Bouchons de flacons pour milieux, système Top Works™, Nalgene®
  700-0001
   Low Manufacturing Impact
  • Connexion:
    2x6,35 mm/1x3,2 mm
  • Filetage:
    GL 45
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Cdt:
    1
  • Certification environnementale:
    NAR Certificate of Retirement
PSF, closures with platinum cured silicone inserts.
  • They fit the corresponding threads on bottles by Schott, Corning and Wheaton
  • For thread size GL 45
  • Autoclavable, leakproof
Ces bouchons facilitent le transfert aseptique de liquides de la plupart des flacons pour milieux en verre traditionnels.