Flacons à décanter, avec raccord pour tuyau et robinet de vidange
SMIT20382000ML
- Capacité:2000 ml
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Bouchon RN:19/26
- Cdt:3
Verre transparent avec bouchon rodé normal et robinet de vidange en verre interchangeable.
- Très bonne résistance chimique
- Bonne résistance thermique
- Robinet de vidange interchangeable (des robinets de rechange peuvent être commandés avec le code article 215-0641)