Double noix
25 mm, Fonte malléable
Catalog # 241-2550
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
Bosshead made from tempered cast iron. For attaching reaction vessel clamps to support stands.
- Plage d'attache jusqu'à 25 mm
- Montage et démontage rapide et facile à l'aide de grosses vis à clef en cuivre
- Robuste, durable
Certifications: DIN 12895
Specifications
- Largeur de serrage:25 mm
- Matière:Fonte malléable