Serre-câbles, non desserrables
Serre-câbles, non desserrables
naturel, 3,7×140 mm, 18 kg
N° de catalogue 129-0907
Fournisseur:   ARCADE PACKAGING
Serre-câbles, non desserrables
N° de catalogue 129-0907
Fournisseur:  ARCADE PACKAGING
Serre-câbles, non desserrables
Serre-câbles, non desserrables
naturel, 3,7×140 mm, 18 kg
Prix
47,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Attaches en nylon pour fermer sacs, poches et sachets.
  • Attaches non libérables Alphalock
  • Extrêmement solides et résistantes
  • Couleur : blanc/naturel
Documents
Spécifications
  • Couleur:
    naturel
  • Dimensions:
    3,7×140 mm
  • Seq:
    02
  • Résistance à la rupture:
    18 kg