Sacs pour élimination des déchets, Labsak
Catalog # 129-1900
Supplier: JENCONS SCIENTIFIC
Specifications
- Désignation:Sacs, Labsak
- L×l:495×910 mm
- Matière:PP
- Cdt:25
Specifications
About this item
Sac en polypropylène laminé pour une utilisation courante en laboratoires et ateliers. Particulièrement adaptés à l'élimination de déchets.
- Résistent aux perforations et aux déchirures
- Grande résistance à la chaleur, aux UV et aux intempéries