Sachets, Biohazard
Sachets, Biohazard
Sachets pour échantillons, imprimés, fermeture à glissière, 150×140 mm
N° de catalogue 300-0116
Fournisseur:   Alpha Packaging
Sachets, Biohazard
N° de catalogue 300-0116
Fournisseur:  Alpha Packaging
Sachets, Biohazard
Sachets, Biohazard
Sachets pour échantillons, imprimés, fermeture à glissière, 150×140 mm
Prix
178,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Sachets 'Biohazard' en PEBD, avec pochette avant pour échantillons et pochette arrière pour documents.
  • Fermeture par simple pression du pouce et de l'index de la section supérieure
  • Marquage standard 'Biohazard'
Spécifications
  • Désignation:
    Sachets pour échantillons, imprimés, fermeture à glissière
  • L×l:
    150×140 mm