ContactUsLinkComponent
Lamelles couvre-objets chambrées, Nunc™, Lab-Tek™
Lamelles couvre-objets chambrées, Nunc™, Lab-Tek™
  732-3644
   Low Manufacturing Impact
Lamelles couvre-objets chambrées, Nunc™, Lab-Tek™
  732-3644
   Low Manufacturing Impact
  • Désignation:
    Coverglass for 16-well chamber slide
  • L×l:
    22×47 mm
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Certification environnementale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Cdt:
    96
Ces lamelles couvre-objet permettent de sécuriser l'objet sur la lame pendant l'observation au microscope.
A utiliser avec les flacons sur lame (NUNC170920) et les Flaskette™ Thermo Scientific™.