Murexide
Glass bottle for solids, 5 g
N° de catalogue ROTHT124.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Ammonium purpurate, Murexide triturate, Ammonium 5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylideneamino)barbiturate, Purpuric acid ammonium salt
- Numéro CAS:3051-09-0
- Formule:C₈H₈N₆O₆
- Numéro MDL:MFCD00012777
- Poids moléculaire:284.19 g/mol
- Index Merck:13,06330
- Point de fusion:300 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:221-266-6
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:5 g