Thymolphthaleine, Supelco®
Fournisseur:   Merck
Thymolphthaleine, Supelco®
Fournisseur:  Merck
Certificats
Thymolphthaleine, Supelco®
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
  • Numéro CAS:125-20-2
  • Formule:C₂₈H₃₀O₄
  • Numéro MDL:MFCD00005909
  • Poids moléculaire:430.54 g/mol
  • Index Merck:12,09542
  • Point de fusion:253 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:204-729-7
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 55,40 €
    55,40 €
    1 * 10 g
       55,40 €
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 g
    1 * 50 g - 167,00 €
    167,00 €
    1 * 50 g
       167,00 €