Robinet pour bidons, ventilé
Robinet pour bidons, ventilé
Auto-ventilé, avec adaptateur pour bidons de 2 pouces, 3/4 pouces
N° de catalogue 332862K
Fournisseur:   VWR Chemicals
Robinet pour bidons, ventilé
N° de catalogue 332862K
Fournisseur:  VWR Chemicals
Robinet pour bidons, ventilé
Robinet pour bidons, ventilé
Auto-ventilé, avec adaptateur pour bidons de 2 pouces, 3/4 pouces
Prix
72,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En PE, blanc, avec filetage 3/4".
Fourni avec un adaptateur 2" (PE) pour bidons de 25 et 200 l.
Spécifications
  • Filetage:
    3/4 pouces
  • Désignation:
    Auto-ventilé, avec adaptateur pour bidons de 2 pouces