Vert clair SF, Haute Pureté
0394-25G
:
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:25 g
- Seq:3308
:
:792.86 g/mol
:13,05506
:288−289 °C
:288…289 °C
:Température ambiante
:225-906-5
:5141-20-8
:C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃
:MFCD00012121