Acide oxalique
N° de catalogue CMPLSB65562.250MG
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:250 mg
Spécifications
À propos de cet article
:
:90.04 g/mol
Point d'ébullition:>100 °C
Point de fusion:189,5 °C
Densité:1,901 g/cm³
EINECS:205-634-3
:GHS07
Numéro CAS:144-62-7
Formule:C₂H₂O₄
Numéro MDL:MFCD00002573