Screw Cap for Container
transparent, PE-HD, Screw cap, Height: 16 mm , 29 mm
N° de catalogue SEMA10729
Fournisseur: SEMADENI
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Ø:29 mm
- Couleur:transparent
- Matière:PE-HD
- Compatible avec:Screw cap, Height: 16 mm