Certipur® ICP Multi Element Standard Solution IV
ICP multi-element standard solution IV 23 elements, Nitric acid dil., HDPE bottle, 100 mL
Fournisseur: Merck
Certipur® ICP Multi Element Standard Solution IV
N° de catalogue 1044980100.
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterised in accordance with ISO/IEC 17025.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Matrice:Nitric acid dil.
- Type de conditionnement:HDPE bottle
- Cdt:100 mL
- Désignation:ICP multi-element standard solution IV 23 elements
- UN No.:2031
- Cat. No.:1044980100.
- Description de la classe de danger:Corrosive
- Signal SGH:Danger
- Température de stockage:15...25 °C