Certipur® ICP Multi Element Standard Solution VI
ICP multi-element standard solution VI 30 elements in dilute nitric acid, HDPE bottle, 100 mL
N° de catalogue 1044880100.
Fournisseur: Merck
Certipur® ICP Multi Element Standard Solution VI
N° de catalogue 1044880100.
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Certifications: CRM certified.
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:HDPE bottle
- Cdt:100 mL
- Désignation:ICP multi-element standard solution VI 30 elements in dilute nitric acid
- UN No.:2031
- Cat. No.:1044880100.
- Description de la classe de danger:Corrosive
- Signal SGH:Danger
- Température de stockage:15...25 °C