Hydrazine Sulphate Solution
Hydrazine sulphate solution, 100 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Hydrazine Sulphate Solution
N° de catalogue CMPLOP002
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Certifications: ISO 9001 certified.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:100 mL
- Désignation:Hydrazine sulphate solution
- Cat. No.:CMPLOP002
- Durée de conservation:6 Months
- Température de stockage:Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15...25 °C