VWR® Fixing Solution
Fixing solution, Flacon Plastique, 500 mL
  87969.260
VWR® Fixing Solution
  87969.260
 :  
VWR® Fixing Solution
VWR® Fixing Solution
Fixing solution, Flacon Plastique, 500 mL
 :  
150,00 €
1 * 500 mL
Fixing solution with 0,02% formaldehyde and 0,01% citric acid in aqueous solution.
 : Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Fixing solution