ContactUsLinkComponent
Acide oxalique 0,5% dans l'acide sulfurique 50% Reag. Ph. Eur. 1061401
Acide oxalique 0,5% dans l'acide sulfurique 50% Reag. Ph. Eur. 1061401
N° de catalogue 87883.290
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Acide oxalique 0,5% dans l'acide sulfurique 50% Reag. Ph. Eur. 1061401
N° de catalogue 87883.290
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :90.04 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:205-634-3
UN:2796
ADR:8,II
 :GHS05
Numéro CAS:144-62-7
Formule:C₂H₂O₄
Numéro MDL:MFCD00002573