ContactUsLinkComponent
Amidon 1% en solution aqueuse stabilisé Reag. Ph. Eur. 1085103
Amidon 1% en solution aqueuse stabilisé Reag. Ph. Eur. 1085103
  85964.180
 :  
undefined
Amidon 1% en solution aqueuse stabilisé Reag. Ph. Eur. 1085103
  85964.180
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
 :
 :stabilisé avec diiodure de mercure 0,01 %
 :162.14 g/mol
 :Température ambiante
 :232-679-6
 :9005-25-8
 :(C₆H₁₀O₅)n
 :MFCD00082026