ContactUsLinkComponent
Sodium azoture 5% en solution aqueuse
Toxique
Environnement
Sodium azoture 5% en solution aqueuse
Catalog # PRLS88024.260
Fournisseur:  PROLABO CMP
Numéro CAS:  
Toxique
Environnement
Sodium azoture 5% en solution aqueuse
Catalog # PRLS88024.260
Fournisseur:  PROLABO CMP
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :65.01 g/mol
EINECS:247-852-1
UN:3287
ADR:6.1,II
 :GHS06
 :GHS09
Numéro CAS:26628-22-8
Formule:NaN₃
Numéro MDL:MFCD00003536