Méthanol, sèche, Hydranal™ milieu pour le titrage volumétrique à un composant de Karl Fischer, Fluka™
:67-56-1
:
:CH₃OH
:MFCD00004595
:32.04 g/mol
:13,05984
:64…65 °C (1,013 hPa)
:–98 °C
:0,79 g/cm³ (20 °C)
:11 °C
:Température ambiante
:200-659-6
:1230
:3,II
:01-2119433307-44
:GHS08
:GHS02
- Suitability (for KF-titration):test passed
- Water (Karl Fischer):Max. 0.01 %
- Number Of Samples:Min. 2
Frequently Bought Together