Étalon de conductivité 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
N° de catalogue SCOI285136907
Fournisseur: SI Analytics
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:250 mL
- Température de réference:25 °C
- Désignation:Étalon de conductivité 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)