ContactUsLinkComponent
Étalon de conductivité 1.000 µS/cm (25°C; 0,007 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Étalon de conductivité 1.000 µS/cm (25°C; 0,007 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
N° de catalogue YSIA065270
Fournisseur:  YSI ENVIRONMENTAL
Numéro CAS:  
Étalon de conductivité 1.000 µS/cm (25°C; 0,007 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
N° de catalogue YSIA065270
Fournisseur:  YSI ENVIRONMENTAL
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1
  • Température de réference:
    25 °C
  • Désignation:
    Étalon de conductivité 1.000 µS/cm (25°C; 0,007 mol/l; KCl)
  • Environmentally Preferable:
Spécifications
À propos de cet article