Étalon de conductivité 100.000 µS/cm (25°C; 0,85 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Catalog # VWRS38492.0500
Supplier: VWR Collection
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:500 mL
- Température de réference:25 °C
- Désignation:Étalon de conductivité 100.000 µS/cm (25°C; 0,85 mol/l; KCl)