Fer (III) chlorure 13 g/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1037802
Catalog # 87834.290
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
À propos de cet article
:
:162.21 g/mol
EINECS:231-729-4
UN:2582
ADR:8,III
:GHS07
Numéro CAS:7705-08-0
Formule:FeCl₃
Numéro MDL:MFCD00011005