Coomassie Brilliant Blue G-250
Fournisseur: Roth Carl
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:6104-58-1
:
Formule:C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Numéro MDL:MFCD00078482
:854.04 g/mol
Densité:>1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:228-058-4
Frequently Bought Together