Bleu de bromothymol
Flacon Plastique, 100 mL
Fournisseur: Hach
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- Numéro CAS:76-59-5
- Formule:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
- Numéro MDL:MFCD00005872
- Poids moléculaire:624.39 g/mol
- Index Merck:13,01430
- Point de fusion:204…202 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-971-2
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL