1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol, Sigma-Aldrich®
N° de catalogue S4261-25G
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:25 g
- Seq:3308
Spécifications
À propos de cet article
:
:380.45 g/mol
Index Merck:12,08538
Point de fusion:188 °C
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
EINECS:201-635-8
:GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:85-83-6
Formule:C₂₄H₂₀N₄O
Numéro MDL:MFCD00003893