1-[(2-Méthoxyphényl)azo]-2-naphtol dans le toluène, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:1229-55-6
:
Formule:C₁₇H₁₄N₂O₂
Numéro MDL:MFCD00046377
:278.31 g/mol
Point de fusion:225 °C
EINECS:214-968-9
Résultats des tests de spécification
- Appearance (colour):Red to dark red
- Appearance (form):Powder
- Thin layer chromatography:Corresponds to standard
- Proton nmr spectrum:Conforms to structure
- Wavelength (1) (uv):489 - 499 nm
- Extinction (1%/1cm) (1) (uv):≥ 575
- Solvent (uv):Toluene