Acide urique
Glass bottle for solids, 25 g
SERA24520.01
Marketsource
: Serva
: 1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
- :69-93-2
- :C₅H₄N₄O₃
- :MFCD00005712
- :168.11 g/mol
- :12,10014
- :436 °C
- :1,89 g/cm³ (20 °C)
- :Température ambiante
- :200-720-7
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g