ContactUsLinkComponent
Flammable
Toxic
Health
Méthanol-D4 (98% D) avec 0.03% TMS pour spectroscopie RMN
Catalog # 84116.0010
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Flammable
Toxic
Health
Méthanol-D4 (98% D) avec 0.03% TMS pour spectroscopie RMN
Catalog # 84116.0010
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en verre
  • Cdt:
    10 mL
  • Seq:
    2275
Specifications
Specification Test Results
  • Titre (sur substance anhydre):
    Min. 99,9 %
  • Enrichissement isotop.(RMN-TF400 MHz)(D):
    Min. 99,80 %
  • Eau (HDO+D2O):
    Max. 0,03 %
Specification Test Results
About this item
 :
 :36.01 g/mol
Boiling Pt:65,3 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–99 °C
Density:0,888 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:11 °C (coupe fermée)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:212-378-6
UN:1230
ADR:3 (6.1),II
 :GHS02
 :GHS06
 :GHS08
CAS Number:811-98-3
Formula:D₃COD
MDL Number:MFCD00044637