Varioshake Secoueurs
Varioshake Secoueurs
Overhead shaker, VS 20 OH, EU-plug
Catalog # LAUDL003064
Supplier:   LAUDA
Varioshake Secoueurs
Catalog # LAUDL003064
Supplier:  LAUDA
Varioshake Secoueurs
Overhead shaker, VS 20 OH, EU-plug
Price
5 100,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Secoueur avec mouvement tridimensionnel, robuste et silencieux, polyvalent.
  • Affichage de la fréquence d'agitation et réglage numérique via l'affichage LC, par paliers de 0,1 tr/min, accélération en douceur
  • Le point de consigne et les valeurs réelles ainsi que la fréquence d'agitation sont affichés sur deux écrans LC
  • Technologie de microprocesseur conviviale
  • Clavier à membrane avec symboles distinctifs
  • Minuterie réglable de 1 min. jusqu'à 99:59 heures ou fonctionnement continu
  • Interface RS232 optionelle , sur demande
  • Plateforme à secouer en aluminium anodisé avec quatre chevilles en matière plastique
  • Entraînement par un moteur AC protégé contre les surcharges
Mécanisme compact, robuste et à faible usure
Vitesse constante, indépendante de la charge
Excellent pour une utilisation continue.
Boîtier extérieur en tôle d'acier galvanisé électrolytiquement, thermolaqué.
Ordering information: Plateaux d'agitation, tapis adhésif, support antidérapant,
support pour tubes à essai, attaches pour fioles/ampoule à
décanter, supports universels.
Specifications
  • Désignation:
    Overhead shaker, VS 20 OH, EU-plug
  • Seq:
    61
  • Cat. No.:
    LAUDL003064
  • Poids:
    95 kg
  • Mouvement d'agitation:
    Overhead
  • L×P×H:
    770×700×715 mm
  • Modèle:
    VS 20 OH