Rouge de méthyle solution indicateur
40 mL
N° de catalogue ACSDCH8005022.L04
Fournisseur: CPACHEM
Rouge de méthyle solution indicateur
N° de catalogue ACSDCH8005022.L04
Fournisseur: CPACHEM
Numéro CAS: 493-52-7
Aller à :
Product Details & Documents
Certifications: ISO 9001
Synonymes: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
- Numéro CAS:493-52-7
- Formule:C₁₅H₁₅N₃O₂
- Numéro MDL:MFCD00002425
- Poids moléculaire:269.3 g/mol
- Température de stockage:Room Temperature
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Content:0.1g of methyl red in 7.4ml of 0.05mol/l NaOH solution and diluted with water to 200ml.
- Performance Test:passed
- Colour change:from red to yellow (pH 4.2 - 6.3)
Spécifications
- Cdt:40 mL