0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Étalons
Étalons cationiques
Standards de nickel
Nickel, ICP-MS Standard Solution
Nickel, ICP-MS Standard Solution
Nickel, ICP-MS Standard Solution
ACSDM238.2NP.L1
:
CPACHEM
New Product
:
Nickel, ICP-MS Standard Solution
ACSDM238.2NP.L1
:
CPACHEM
New Product
:
Concentration:
1000 mg/L
Matrice:
2% HNO₃
Cdt:
100 mL
Élement:
Nickel
Symbole:
Ni
:
ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001