ContactUsLinkComponent
Cadmium, ICP-MS Standard Solution
  ACSDM210.2NP.L1
 :  CPACHEM
New Product
 :  
Cadmium, ICP-MS Standard Solution
  ACSDM210.2NP.L1
 :  CPACHEM
New Product
 :  
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Cdt:
    100 mL
  • Conditions de stockage:
    15...25 °C
  • Durée de conservation:
    36 Months
  • Élement:
    Cadmium
  • Symbole:
    Cd
 : ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001