Tin, AAS Standard Solution
Tin, AAS Standard Solution
Etain, Sn, 1000 mg/L, 20% HCl, 100 mL
N° de catalogue ACSDA055.20CP.L1
Fournisseur:   CPACHEM
Tin, AAS Standard Solution
N° de catalogue ACSDA055.20CP.L1
Fournisseur:  CPACHEM
Numéro CAS:  
Tin, AAS Standard Solution
Etain, Sn, 1000 mg/L, 20% HCl, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
38,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certifications: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    20% HCl
  • Cdt:
    100 mL
  • Élement:
    Etain
  • Symbole:
    Sn
  • Cat. No.:
    ACSDA055.20CP.L1
  • Conditions de stockage:
    15...25 °C
  • Durée de conservation:
    36 Months