Acide nitrique dilué, Solution test (TS)
Acide nitrique dilué, Solution test (TS)
100 mL
N° de catalogue ACSDCH8002091.L1
Fournisseur:   CPACHEM
Acide nitrique dilué, Solution test (TS)
N° de catalogue ACSDCH8002091.L1
Fournisseur:  CPACHEM
Numéro CAS:  7697-37-2
Acide nitrique dilué, Solution test (TS)
100 mL
Numéro CAS:  7697-37-2
Prix
49,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certifications: ISO 9001 certified.
Synonymes:  Nitric acid solution
  • Numéro CAS:7697-37-2
  • Formule:HNO₃
  • Numéro MDL:MFCD00011349
  • Poids moléculaire:63.01 g/mol
  •  :Density: 1.51 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Room Temperature
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100 mL