Acide chlorhydrique, Solution test (TS)
Acide chlorhydrique, Solution test (TS)
1 L
N° de catalogue ACSDCH8002068.1L
Fournisseur:   CPACHEM
Acide chlorhydrique, Solution test (TS)
N° de catalogue ACSDCH8002068.1L
Fournisseur:  CPACHEM
Numéro CAS:  7647-01-0
Acide chlorhydrique, Solution test (TS)
1 L
Numéro CAS:  7647-01-0
Prix
107,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Certifications: ISO 9001 certified.
Synonymes:  Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
  • Numéro CAS:7647-01-0
  • Formule:HCl
  • Numéro MDL:MFCD00011324
  • Poids moléculaire:36.46 g/mol
  • Température de stockage:Room Temperature
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 L
Spécifications