Orangé de méthyle USP
N° de catalogue REGEUSP3405
Fournisseur: REAGECON
New Product
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Amber glass bottle
- Cdt:500 mL
- Seq:2725
Spécifications
À propos de cet article
:
:327.34 g/mol
Numéro CAS:547-58-0
Formule:C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Numéro MDL:MFCD00007502