Ammoniaque, Solution test (TS)
Ammoniaque, Solution test (TS)
1 L
N° de catalogue ACSDCH8002013.1L
Fournisseur:   CPACHEM
Ammoniaque, Solution test (TS)
N° de catalogue ACSDCH8002013.1L
Fournisseur:  CPACHEM
Numéro CAS:  1336-21-6
Ammoniaque, Solution test (TS)
1 L
Numéro CAS:  1336-21-6
Prix
86,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Certifications: ISO 9001 certified.
Synonymes:  Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
  • Numéro CAS:1336-21-6
  • Formule:NH₃
  • Numéro MDL:MFCD00066650
  • Poids moléculaire:35.05 g/mol
  • Température de stockage:Room Temperature
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 L