La-Pha-Pack® Snap Ring Cap
Snap ring cap soft version (transparent), 45 mm, PTFE
N° de catalogue LAPH11151983
Fournisseur: LA PHA PACK
Aller à :
Product Details & Documents
Snap ring cap soft version (transparent) with septa red rubber/PTFE (red/beige), 1,0 mm.
Spécifications
- Ø:45 mm
- Désignation:Snap ring cap soft version (transparent)
- Matière:PTFE