Eau, Qualité WFI (eau pour injection), stérile VAI®
Catalog # VELTVAI-WFI-2G
Supplier: VELTEK ASSOCIATES
New Product
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:2 Bottle
- Seq:3107
- Info cdt:7,6 L (256 oz.)
Specifications
About this item
CAS Number:7732-18-5
:
Formula:H₂O
MDL Number:MFCD00011332
:18.02 g/mol
Merck Index:13,10098
Boiling Pt:100 °C (1013 hPa)
Melting Pt:0 °C
Density:1 g/cm³ (4 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-791-2