ContactUsLinkComponent
Ammoniaque 17% Reag. Ph. Eur. 1004701
  87707.180
 :  
undefined
Ammoniaque 17% Reag. Ph. Eur. 1004701
  87707.180
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
 :
 :35.05 g/mol
 :0.92 g/cm³ (20 °C)
 :Température ambiante
 :215-647-6
 :2672
 :8,III
 :GHS05
 :GHS07
 :1336-21-6
 :7664-41-7
 :NH₃
 :MFCD00066650