3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
N° de catalogue MOLE32757739-5G
Fournisseur: Molekula
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:5 g
- Seq:3173
Spécifications
À propos de cet article
:
:614.89 g/mol
Index Merck:13,02052
Point de fusion:116 °C
Température de stockage:Réfrigérateur
Numéro CAS:75621-03-3
Formule:C₃₂H₅₈N₂O₇S
Numéro MDL:MFCD00081083